由来生物
algae (marine)
形状
powder
粘度
15-25 cP, 1 % in H2O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI Key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
アプリケーション
- キトサンと組み合わせて、骨組織工学のための生分解性多孔質足場を調製します。
- 修飾された両親媒性アルギン酸誘導体の特性を研究するため
- アルギン酸ヒドロゲルの調製においてin vitro消化モデル
- を利用することにより脂質消化速度に及ぼすアルギン酸塩の影響を研究するため
- #946;-ガラクトシダーゼ微粒子のカプセル化剤として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
180947-BULK:
180947-VAR:
180947-100G:
180947-1KG:
180947-5G:
180947-500G:
180947-250G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chitosan is a naturally occurring polysaccharide ideally suited for use in medical supplies, devices, therapeutics, and diagnostics. The unique natural characteristics of chitosan include its cationic, biocompatible, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, and antimicrobial properties.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.