安全性情報
350-M
Sigma-Aldrich
Safranin O
HARLECO® Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain
別名:
Safranin O, Basic Red 2, Aniline Rose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
350.85
カラーインデックス番号:
50240
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
EC Index Number:
207-518-8
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
50 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[Cl-].[n+]2(c3c(nc4c2cc(c(c4)C)N)c(c(cc3)N)C)c1ccccc1
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-10-17-19(11-16(12)22)24(14-6-4-3-5-7-14)18-9-8-15(21)13(2)20(18)23-17;/h3-11,22H,21H2,1-2H3;1H
InChI Key
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
HARLECO® Safranin O
350-16 100g Glass Bottle
アプリケーション
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain.
HARLECO® Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
350-16:
350-12:
試験成績書(COA)