Merck
81108
Supelco
Micro particles based on silicon dioxide
size: 2 μm
別名:
Silica dioxide microsphere (2 μm), Micro silicon (2 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥33,900
10 ML
¥52,600
¥33,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥33,900
10 ML
¥52,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥33,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
濃度
5% (solids)
粒径
2 μm std dev ≤0.2 μm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silicon dioxide based microparticles are suitable for profiling particle size distribution (PSD) of test samples.
The particle diameter of 2 μm is evaluated using Coulter Multisizer.
アプリケーション
Used to qualify and monitor the performance of particle size equipment.
Also used as a calibration standard to:
  • assess 3D particle tracking ability of optical diffraction tomography instrument for optically trapped silica beads[1]
  • synthesize inverse patchy colloids (IPCs) for phase-behavior studies of heterogeneously charged particles[2]
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration monitoring, testing and corrections
  • particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
  • available in 5 mL and 10 mL pack size as neat samples
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
81108-VAR-F:
81108-5ML-F:
81108-10ML-BULK-F:
81108-5ML-BULK-F:
81108-BULK-F:
81108-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simple method for the synthesis of inverse patchy colloids
van Oostrum PL, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 27(23), 234105-234105 (2015)
Simultaneous 3D visualization and position tracking of optically trapped particles using optical diffraction tomography
Kim K, et al.
Optica, 2(4), 343-346 (2015)