アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +7 to +11°, c = 1.0 in methanol
色
white to light brown
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C([C@@H]1CCCN(C2=NC(NC(C3(CC3)N4N=CC(Cl)=C4)=N5)=C5C=C2)C1)N6CCCC6.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C22H26ClN7O.CH4O3S/c23-16-12-24-30(14-16)22(7-8-22)21-25-17-5-6-18(26-19(17)27-21)29-11-3-4-15(13-29)20(31)28-9-1-2-10-28;1-5(2,3)4/h5-6,12,14-15H,1-4,7-11,13H2,(H,25,26,27);1H3,(H,2,3,4)/t15-;/m1./s1
InChI Key
ZSTFDNQQOJUJFL-XFULWGLBSA-N
アプリケーション
- 上皮結腸細胞と大腸癌幹細胞における細胞死及び脂質合成に対する影響を検討するため
- HeLa細胞に対する影響を検討するため
- HT-1080細胞における中性脂肪合成に対する阻害作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0233-VAR:
PZ0233-BULK:
PZ0233-25MG:
PZ0233-5MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research