蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
550 °F
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239763-VAR:
239763-BULK:
239763-50G:
239763-1G:
239763-1ML:
239763-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)