Merck
1.88002
Supelco
CombiTitrant 2
別名:
carl fischer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
Aquastar®
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
36 mo. (from manufacture date)
反応適合性
reaction type: volumetric
濃度
2 mg/mL
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
red-brown
フォーマット
single component solution
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
1.88002.1038 is packaged in 38/430 poly coated glass bottle
1.88002.1045 is packaged in GL45 poly coated glass bottle
1.88002.2538 is packaged in 38/430 poly coated glass bottle
1.88002.2545 is packaged in GL45 poly coated glass bottle
AQUASTAR®
包装
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
アナリシスノート
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.090-1.110g/cm3FormLiquidTiter (mg water per mL)2.0 min
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1880021000:4548174003077
1880021024:
1880020000:
1880022538:
1880021003:
1880021043:
1880021045:
1.88002.2545:
1.88002.2500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
すべて表示