主要文書
1.06246
Supelco
1-Naphtholphthalein
pH indicator
別名:
1-Naphtholphthalein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H18O4
CAS番号:
分子量:
418.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
209-875-5
NACRES:
NA.21
製品名
1-Naphtholphthalein, indicator
品質水準
フォーム
solid
損失
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
7.1-8.3, pink-brown to blue
mp
253-255 °C
かさ密度
350 kg/m3
Amax
470-485 nm (buffer pH 7.1)
649-654 nm (buffer pH 8.3)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(c6c(cccc6)C1=O)(c4c5c(c(cc4)O)cccc5)c2c3c(c(cc2)O)cccc3
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
InChI Key
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 7.1 - pH 8.3pinkbrownish - blue
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 7.1): 470 - 485 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 8.3): 649 - 654 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01 g/l; buffer pH 7.1; calc. on anhydrous substance): 100 - 180
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; buffer pH 8.3; calc. on anhydrous substance): 360 - 520
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3