Merck
1.88005
Supelco
CombiTitrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar®
別名:
Titrant Solution 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
製品名
CombiTitrant 5, one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
品質水準
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
濃度
5 mg/mL
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
包装
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
アナリシスノート
The concentration (efficiency) of Karl Fischer titrants decreases over time. Therefore the titer, being a corrective factor that compensates for this effect as well as variations of equipment, personal handling and laboratory conditions, must be determined directly after opening a new bottle and should be verified at regular intervals.
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1880051024:
1880051003:
1880052500:4548174003107
1880050500:4548174003084
1880052503:
1880051000:4548174003091
1880051008:
1880050000:
1.88005.1045:
1.88005.2545:
1880058500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
すべて表示