Merck
1.88006
Supelco
CombiTitrant 5 Keto
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one component Karl Fischer reagent for aldehydes and ketones , AQUASTAR®®
別名:
Ketone titration solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
CombiTitrant 5 Keto, one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
品質水準
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
濃度
5 mg/mL
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
包装
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
アナリシスノート
Efficiency: ≥ 5.0 mg/ml
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.88006.1045:
1880060000:
1880061003:
1880061038:
1880061000:4548174003114
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Methyl ethyl ketone, 2-Butanone.
Summary application report for analysis of moisture in Acetone
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.