安全性情報
17-408
Sigma-Aldrich
EZ-Magna ChIP® A - Chromatin Immunoprecipitation Kit
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A beads. Control primers included.
別名:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
メーカー/製品名
Magna ChIP®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
dry ice
詳細
クロマチン免疫沈降法(ChIP)は、ゲノムDNAとタンパク質とのin vivoにおける相互作用を解析する重要な手法です。タンパク質に対する適切な抗体をご用意いただければ、この手法であらゆるクロマチン関連タンパク質またはDNA結合タンパク質を解析できます。例えば、ゲノムの特異的領域に局在する様々なタンパク質、または特定のタンパク質のゲノム全体に渡る分布を測定できます。さらに、この強力な手法を用いて、転写、有糸分裂、DNA修復などのプロセスと関連があるヒストン修飾の変化も解析可能です。
特長と利点:
より速く: Protein Aでコートされた磁気ビーズで、ChIPの全プロトコールが最短わずか一日で完了します!サンプル処理用の試薬がすべてキットに同梱されていますので、試薬の調製に貴重な時間を費やす必要はありません。
より簡単に: スピンカラムを同梱しているため、DNAの精製がより速く、確実に行えます。面倒なフェノール・クロロホルム抽出は不要です。
再現性の向上:
本キットには、結果の検証や実験中に問題が起きた場合のトラブル解決に役立つ、ポジティブ・ネガティブコントロール抗体とPCRプライマーが含まれています。
主要アプリケーション:
クロマチン免疫沈降
ご利用に関する注意事項:
製品のカタログまたは、製品に添付されている弊社発行の資料で特に明記されない限り、弊社の製品は、研究用途のみを目的としており、その他のいかなる目的(無断での商業目的の使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、あるいは、ヒトまたは動物へのいかなる使用及び適用を含みますが、これに限りません)のために使用することはできません。
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) is a powerful technique for mapping the in vivo distribution of proteins associated with chromosomal DNA. These proteins can be histone subunits and post-translational modifications or other chromatin associated proteins such as transcription factors, chromatin regulators, etc. Additionally, ChIP can be used to identify regions of the genome associated with these proteins, or conversely, to identify proteins associated with a particular region of the genome. ChIP methodology often involves protein-DNA and protein-protein cross-linking, fragmentation of the cross-linked chromatin, and subsequent immunoprecipitation of chromatin with an antibody specific to a target protein. The DNA fragments isolated in complex with the target protein can be identified by a variety of methods including PCR, DNA microarray and DNA sequencing. Standard or quantitative PCR can be performed to verify whether a particular DNA sequence (the gene or region of the genome) is associated with the protein of interest. The combination of ChIP and promoter or genomic tiling microarrays (ChIP-chip) allows genome-wide identification of DNA-binding sites for chromatin-associated proteins with precise resolution. Alternatively, high-throughput sequencing of libraries constructed from immunoprecipitated chromosomal DNA (ChIP-Seq) is a powerful alternative to ChIP-chip in mapping the protein-DNA interactions across mammalian genomes.
アプリケーション
Used to detect/quantify: Protein A
包装
クロマチン免疫沈降アッセイ22回分
構成
Magnetic Protein A beads
ChIP Dilution Buffer
Low Salt Wash Buffer
High Salt Wash Buffer
LiCl Wash Buffer
TE Buffer
Cell Lysis Buffer
Nuclear Lysis Buffer
ChIP Elution Buffer (w/o Proteinase K)
10X Glycine
10X PBS
Protease Inhibitor Cocktail II
Proteinase K
Control Primers
Anti-Acetyl Histone H3
Normal Rabbit IgG
Spin Filters
Collection Tubes
Bind Reagent A
Wash Reagent B
Elution Reagent C
物理的形状
本キットは2つの箱で構成され、クロマチン免疫沈降(ChIP)を22回実施するために必要な試薬がすべて同梱されています。キットには、最大5つの培養細胞プレート(15cm)からクロマチンを十分に生成できるだけのバッファーが含まれています。一つのプレートで最大10サンプルのクロマチン調製が可能です(細胞やアッセイのタイプにより異なります)。
保管および安定性
キットは、到着後すぐにラベルに記載されている温度で保存して下さい。記載された保存条件にしたがってお取り扱いいただいた場合、出荷日から1年間は安定しています。
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Ting Xu et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 43(2), 297-310 (2019-12-31)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) are known to be frequently dysregulated in many types of human cancer. As yet, however, their roles in colon carcinogenesis have not been fully elucidated. In the current study, we assessed whether lncRNA LINC00858 may be
Characterization of the activation of protein tyrosine phosphatase, receptor-type, Z polypeptide 1 (PTPRZ1) by hypoxia inducible factor-2 alpha.
Wang, V; Davis, DA; Veeranna, RP; Haque, M; Yarchoan, R
Testing null
Songjun Xu et al.
PloS one, 11(7), e0159623-e0159623 (2016-07-28)
Environmental enrichment (EE) conditions have beneficial effects for reinstating cognitive ability in neuropathological disorders like Alzheimer's disease (AD). While EE benefits involve epigenetic gene control mechanisms that comprise histone acetylation, the histone acetyltransferases (HATs) involved remain largely unknown. Here, we
Jiayan Lian et al.
Cellular signalling, 67, 109502-109502 (2019-12-22)
Recent studies have demonstrated that long non-coding RNAs (lncRNAs) play critical roles in cancer development and progression. However, the mechanism by which lncRNAs contribute to colorectal cancer remains unclear. In this study, we identified the lncRNA, DANCR, which was upregulated
IRF-1 transcriptionally upregulates PUMA, which mediates the mitochondrial apoptotic pathway in IRF-1-induced apoptosis in cancer cells.
Gao, J; Senthil, M; Ren, B; Yan, J; Xing, Q; Yu, J; Zhang, L; Yim, JH
Cell Death and Differentiation null
質問
  1. Is it feasible to substitute frozen tissue for cultured cells in ChIP?
    1 回答
    1. Yes, it is possible to adapt the kit for use with tissue samples. However, there are a few considerations to take into account when using frozen tissue. Firstly, the freeze/thaw process may have affected the protein-chromatin interactions, potentially leading to low recovery. Secondly, it is advisable to avoid the nuclei isolation step, as the integrity of the nuclear membrane may have been compromised during the freeze/thaw process.