安全性情報
17-127
Sigma-Aldrich
Ser/Thrホスファターゼアッセイキット1(K-R-pT-I-R-R)
Ser/Thr Phosphatase Assay Kit 1used to detect PP2A activity by either dephosphorylation of the phosphopeptide.
別名:
ホスファターゼアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... PPP2R1B(5519)
アプリケーション
Ser/Thrホスファターゼアッセイキット1は、リン酸化ペプチドの脱リン酸化によってPP2A活性を検出するために使用されます。
以下を検出/定量するために使用されています:Ser/Thrキナーゼ
包装
キットの使用可能回数:100アッセイ分
構成
マラカイトグリーン溶液A(カタログ番号:20-105)
マラカイトグリーン添加剤(カタログ番号:20-104)
リン酸標準品(カタログ番号:20-103)
トレオニンホスホペプチド(K-R-pT-I-R-R)(カタログ番号:12-219)
pNPP(p-ニトロフェニルリン酸)(カタログ番号:20-106)
pNPP Ser/Thrアッセイバッファー(カタログ番号:20-179)
NiCl2、40 mM(カタログ番号:20-178)
96ウェルマイクロタイタープレート
品質
リン酸化ペプチドの(K-R-pT-I-R-R)脱リン酸化またはpNPPの加水分解のいずれかによってPP2A(カタログ番号:14-111)活性を検出するために日常的に使用されます。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
K S Rutgers et al.
Neuroscience, 190, 37-42 (2011-06-21)
Previously selected amyloid beta recognizing heavy chain antibody fragments (VHH) affinity binders derived from the Camelid heavy chain antibody repertoire were tested for their propensity to cross the blood-brain barrier (BBB) using an established in vitro BBB co-culture system. Of
Michael E Price et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(6), L577-L585 (2015-01-13)
Airway mucociliary clearance is a first-line defense of the lung against inhaled particles and debris. Among individuals with alcohol use disorders, there is an increase in lung diseases. We previously identified that prolonged alcohol exposure impairs mucociliary clearance, known as
Roumen Pankov et al.
The Journal of biological chemistry, 278(20), 18671-18681 (2003-03-15)
Integrin transmembrane receptors generate multiple signals, but how they mediate specific signaling is not clear. Here we test the hypothesis that particular sequences along the beta(1) integrin cytoplasmic domain may exist that are intimately related to specific integrin-mediated signaling pathways.
Anna Signorile et al.
FEBS letters, 512(1-3), 91-94 (2002-02-20)
Immunochemical and functional evidence showing the existence in the inner membrane and matrix fraction of mammalian mitochondria of serine/threonine phosphatases acting on cAMP-dependent phosphoproteins is presented. Mg(2+)-dependent Ca(2+)-inhibitable PP2C phosphatase, associated to the inner membrane, dephosphorylates the 18 kDa (NDUFS4
Usha Narayanan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(52), 14349-14357 (2007-12-28)
Fragile X syndrome is a common form of inherited mental retardation and is caused by loss of fragile X mental retardation protein (FMRP), a selective RNA-binding protein that influences the translation of target messages. Here, we identify protein phosphatase 2A