安全性情報
17-125
Sigma-Aldrich
PTPアッセイキット1
PTP Assay Kit 1 can be used to detect PTP-1B activity by dephosphorylation of the phosphopeptide (RRLIEDAEpYAARG) using malachite green detection, or by hydrolysis of pNPP.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
アプリケーション
PTPアッセイキット1は、マラカイトグリーン検出法を用いたホスホペプチド(RRLIEDAEpYAARG)の脱リン酸化またはpNPPの加水分解により、PTP-1B活性の検出に使用できます。
検出/定量に使用:PTP
包装
キットの容量:100アッセイ分
構成
チロシンホスホペプチド(RRLIEDAEpYAARG)(カタログ番号:12-217)
マラカイトグリーン溶液A(カタログ番号:20-105)
マラカイトグリーン添加剤(カタログ番号:20-104)
リン酸標準品(カタログ番号:20-103)
pNPP(p-ニトロフェニルリン酸)(カタログ番号:20-106)
pNPP Tyrアッセイバッファー(カタログ番号:20-180)
96ウェルマイクロタイタープレート
品質
ホスホペプチドの脱リン酸化によるPTP-1B活性検出のためのマラカイトグリーンアッセイおよびpNPP加水分解アッセイ(カタログ番号:14-109またはカタログ番号:14-358)で常に評価されています。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
J Xu et al.
Immunity, 1(5), 423-431 (1994-08-01)
To study the potential roles of CD40L in immune responses, we generated CD40L-deficient mice by gene targeting. Similar to the effects of CD40L mutations in humans (hyper-IgM syndrome), CD40L-deficient mice have a decreased IgM response to thymus-dependent antigens, fail altogether
Wenbin Xiao et al.
Blood, 116(26), 6003-6013 (2010-09-23)
Hyperactivation of the transcription factor Stat5 leads to various leukemias. Stat5 activity is regulated by the protein phosphatase SHP-1 in a phospholipase C (PLC)-β3-dependent manner. Thus, PLC-β3-deficient mice develop myeloproliferative neoplasm, like Lyn (Src family kinase)- deficient mice. Here we
P A Ram et al.
The Journal of biological chemistry, 272(28), 17694-17702 (1997-07-11)
Growth hormone (GH) rapidly stimulates tyrosine phosphorylation followed by serine/threonine phosphorylation of multiple cytoplasmic STAT transcription factors, including one, STAT5b, that is uniquely responsive to the temporal pattern of plasma GH stimulation in rat liver and is proposed to play
Tamer Ahmed et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 291(1), G35-G44 (2006-04-01)
Growth hormone (GH) stimulates STAT5 phosphorylation by JAK2, which activates IGF-I and serine protease inhibitor 2.1 (Spi 2.1) transcription, whereas STAT5 dephosphorylation by protein tyrosine phosphatases (PTPs) terminates this signal. We hypothesized that the inhibitory effects of TNF on GH
P Tailor et al.
European journal of biochemistry, 237(3), 736-742 (1996-05-01)
Activation of resting T lymphocytes by ligands to the complex of T cell antigen receptor (TCR) and CD3 is initiated by a series of critical tyrosine phosphorylation and dephosphorylation events. Protein-tyrosine kinases of the Syk, Src and Csk families and