認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
詳細
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
製品種目
EMPROVE® EXPERT
有効性
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
密度
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
1000 kg/m3
アプリケーション
parenterals
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
法的情報
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1370139012:
1370139014:
1370130000:
1.37013.9028:
1370130001:
1370139029:
1370131000:
US11370132501:
US11370139028:
1.37013.2501:
MX11370132500:
1370139999:
1370132500:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。