グレード
anhydrous
品質水準
認証
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
分子量
142.04 g/mol
不純物
endotoxins, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
884 °C
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium sulfate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
包装
1282251001//1kg - plastic bottle
1282258012//12kg - plastic bottle
1282258026//25kg - plastic drum
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1282251001:
1282258026:
1282250003:
1282250000:
1282258012:
1282251001:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。