Merck
1.14547
Supelco
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Nitrite Cell Test, photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
nitrite
反応適合性
reaction type: Griess reaction
測定範囲
0.010-0.700 mg/L (NO2-N)
0.03-2.30 mg/L (NO2-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Griess’ reaction)
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
Method: photometric 0.03 - 2.30 mg/l NO₂⁻ 0.010-0.700 mg/l NO₂-N Spectroquant®
The method is analogous to EPA 354.1, APHA 4500-NO2 - B, and DIN EN 26777.
This Spectroquant® Nitrite Cell Test allows the accurate quantification of the nitrite content in aqueous samples.
Method applied: In acidic solution nitrite ions react with sulfanilic acid to form a diazonium salt. This reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride to form a red-violet azo dye that is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided .
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2DD barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Nitrate Test photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Nitrate Test
COD Cell Test photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Supelco
1.14541
COD Cell Test
プロトコル
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®