Merck
1.11615
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
for biochemistry
別名:
Ethidium bromide, 5-Ethyl-3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium bromide, Homidium bromide, EtBr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
394.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105322
EC Index Number:
214-984-6
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
有効性
1503 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
261-264 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
40 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
340 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI Key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
詳細
生化学用 
アプリケーション
Ethidium bromide for biochemistry. CAS 1239-45-8, pH 4.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)≥ 98 %Identity (UV/VIS-Spectrum)passes testAbsorption maximum λmax. (methanol)524 - 527 nmSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05 g/l; methanol; calc. on dried substance)155 - 170TLC-Testpasses testLoss on drying (130 °C, 4 h)≤ 8 %
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1