安全性情報
4410-OP
Millipore
Ethidium Bromide
OmniPur® Grade, Fluorescent stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105322
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
dark red
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
Fluorescent stain for visualization of nucleic acids in gels. Facilitates purification of DNA when using a cesium chloride gradient. Molecular Biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
警告
Toxicity: Toxic (F)
物理的形状
Supplied as a 10 mg/ml solution in deionized water.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Jan Code
4410-10ML:
試験成績書(COA)