主要文書
1.10123
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
for biochemistry
別名:
Protamine sulfate, Salmine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
警告
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
アナリシスノート
Nitrogen content (Kjeldahl; calc.on dried substance): 22.5 - 25.5 %
Assay of sulfate (gravimetrically; calc. on dried substance): 16 - 22 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder
Appearance of solution (5 g/l; water): clear to almost clear, colorless to slightly yellow
Absorbance (260-280 nm, 10 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.1
Spec. rotation (α 20/D, 10 g/l, hydrochloric acid 0.1 mol/l, calc. on dried substance): -65 to -85
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 5 %
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
質問
  1. Dear team, Is it possible to know the full amminoacid sequence of the protamine provided in this product (protamine sulfate - 1.10123)? Thank you in advance. KInd Regards, Enzo.
    1 回答
    1. The amino acid sequence of this product is not available.