Merck
1.08846
SAFC
Zinc oxide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
医薬品製造
別名:
Zinc oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
OZn
CAS番号:
分子量:
81.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-222-5
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1975 °C
密度
5.61 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-30°C
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Zinc oxide Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1088461000:
1088469999:
1088469025:
CO1E1088469029:
MX11088461000:
1088469028:
CO1E1088461000:
1088469029:
1088469029BWT:
1088460000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6