認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
fine powder
粒径
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
アプリケーション
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
よく一緒に購入される製品
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1008051000:
1008059029:
1008059525:
MX11008059999:
CO1E1008050500:
MX11008051000:
1008059999:
CO1E1008059029:
1008050000:
1008050500:
試験成績書(COA)