Merck
1.08372
SAFC
トリエタノールアミン
(Trolamine)
医薬品製造
別名:
2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, トリス(2-ヒドロキシエチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1699263
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-049-8
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気密度
5.14 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
325 °C (DIN 51794)
600 °F
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
転移温度
flash point 190 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI Key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Triethanolamine (Trolamine) is a tertiary amine that acts as a basic buffer component, typically used as a buffer in biopharmaceutical processes, such as cell lysis and chromatography.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1083720000:
1083721000:
1083726025BWT:
CO1E1083722500:
CO1E1083721000:
1083729999:
1083722500:
CO1E1083726180:
1083726025:
1083726027:
1083726028:
1083726180:
1083721000BWT:
CO1E1083726025:
試験成績書(COA)