Merck
1.07627
Millipore
Pseudomonas CFC Selective Supplement
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CFC Selective Agar
別名:
Pseudomonas Selective Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
詳細
Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
品質水準
フォーム
solid
組成
Cephalothin, 25 mg per vial
Cetrimide, 5 mg per vial
Fucidin, 5 mg per vial
包装
pkg of 10 vials
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.2-6.8 (20 °C, 26.2 g/L in H2O)
溶解性
26.6 g/L
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Pseudomonas spp.
詳細
The Pseudomonas CFC Selective Supplement is a mixture of 3 different inhibitors in lyophilized form. Cetrimide, Fucidin, and Cephalothin inhibit the accompanying Gram-positive and Gram-negative flora.
アプリケーション
Pseudomonas CFC Selective Supplement is an additive for the preparation of Pseudomonas CFC Selective Agar for the detection and enumeration of Pseudomonas spp. from food and animal feed.
アナリシスノート
Recovery on test medium
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): ≥ 70 %
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): ≥ 70 %
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: ≥ 70 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0.01 %
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≤ 0.01 %
Colonies
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
greenish
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): greenish
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): greenish
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: milky
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): milky
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: milky
Incubation: 44 hrs.; 25 °C; aerobic;
Reference: blood-agar (24-48 hrs.; 30 °C; aerobic).
Supplement tested in Pseudomonas selektiv agar (base) art. no. 1.07620.
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3