Merck
22470
Millipore
セトリミド寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Pseudomonas選択的寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥32,000
¥32,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥32,000
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
¥32,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
cetrimide, 0.3 g/L
gelatine peptone, 20 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Pseudomonas spp.
アプリケーション
異なる材料からのPseudomonas aeruginosaの分離と分化のために、Brown and Lowbury (1965)に準拠して改変しました。
調製ノート
蒸留水990 mLに46.7 gを溶解し、グリセロール(カタログ番号49767)10 mLを添加します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
その他情報
嚢胞性線維症患者の痰からのP. aeruginosa(緑膿菌)の培養[1][2][3][4]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22470-500G-F:
22470-BULK-F:
22470-VAR-F:
22470-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The use of a new cetrimide product in a selective medium for Pseudomonas pyocyanea.
E J LOWBURY et al.
Journal of clinical pathology, 8(1), 47-48 (1955-02-01)
V I Brown et al.
Journal of clinical pathology, 18(6), 752-756 (1965-11-01)
In a comparison of two selective media for Ps. aeruginosa containing 0.03% cetrimide, stronger fluorescence was obtained from growth on the medium prepared with King's medium B as the base (CTA 2); although Ps. aeruginosa was not isolated more frequently
Nalidixic acid cetrimide agar. A new selective plating medium for the selective isolation of Pseudomonas aeruginosa.
S Goto et al.
Japanese journal of microbiology, 14(1), 65-72 (1970-01-01)
K Fonseca et al.
Journal of clinical pathology, 39(2), 220-222 (1986-02-01)
Pseudomonas Isolation Agar (selective agent, Irgasan, 25 mg/1) and Pseudomonas Selective Agar (selective agents, cetrimide 200mg/1 and nalidixic acid 15 mg/1) inhibited some strains of P aeruginosa from cystic fibrosis sputum but did not inhibit isolates from other sources. Of
Lang Rao et al.
EMBO reports, 22(2), e50613-e50613 (2020-12-22)
One major factor that contributes to the virulence of Pseudomonas aeruginosa is its ability to reside and replicate unchallenged inside airway epithelial cells. The mechanism by which P. aeruginosa escapes destruction by intracellular host defense mechanisms, such as autophagy, is not
資料
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.