Merck
P2102
Millipore
シュードモナス寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
CFC シュードモナス寒天培地, CN寒天培地, PP シュードモナス寒天培地, セトリミドナリジクス酸寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥29,900
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
according to ISO 11059:2009
according to ISO 13720:2010
according to ISO 16266:2006
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Pseudomonas spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
シュードモナス基礎培地は、食品および水系感染の主な原因であるミネラルウォーターサンプル中のPseudomonas aeruginosa病原体の選択的検出のために使用できます。[1]
構成
内容(g/L)
動物組織のペプシン消化物、16.00
カゼインの酵素加水分解物、10.00
硫酸カリウム、10.00
塩化マグネシウム • 6H2O、1.40
培地、11.00
調製ノート
シュードモナス寒天基礎培地24.2 gを、5 mLのグリセロール(カタログ番号49767)を含む500 mLの蒸留水に懸濁しますを。沸騰するまで加熱して培地を完全に溶かします。15 lbs.圧、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。50°Cまで冷却し、Cetrinix栄養補助剤(C8721)またはC.F.C.栄養補助剤(カタログ53477)のいずれかの滅菌済み再水和内容物を無菌的加えますを。よく混和して滅菌済ペトリ皿に注ぎます。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2102-VAR:
P2102-BULK:
P2102-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modified Pseudomonas agar: new differential medium for the detection/enumeration of Pseudomonas aeruginosa in mineral water.
Ramalho R, et al.
Journal of Microbiological Methods, 49(1), 69-74 (2002)
Han-Gyu Park et al.
Scientific reports, 7(1), 2168-2168 (2017-05-21)
Climate change causes permafrost thawing, and we are confronted with the unpredictable risk of newly discovered permafrost microbes that have disease-causing capabilities. Here, we first characterized the detailed chemical structure of the lipid A moiety from a Pseudomonas species that
資料
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.