Merck
P1852
Millipore
Pseudomonas agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
For Fluorescein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥29,100
¥29,100
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥29,100
About This Item
UNSPSCコード:
41171609
NACRES:
NA.85
¥29,100
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
アプリケーション
Recommended for the detection of fluorescein production by Pseudomonas.
構成
Ingredients (g/L)
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Proteose peptone, 10.00
Dipotassium phosphate, 1.50
Magnesium sulphate, 1.50
Agar, 15.00
調製ノート
Suspend 38 g of Pseudomonas Agar (For Fluorescein) in 1000 ml of distilled water containing 10 ml of glycerol (Cat. No. 49767). Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1852-BULK:
P1852-500G:
P1852-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin.
King E O, et al.
Translational Research, 44(2), 301-307 (1954)
United States Pharmacopeia (1985)
資料
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.