認証
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
フォーム
crystalline
solid
特徴
RNase and DNase free
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Potassium dihydrogen phosphate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1370399029:
1370395000BWT:
1370392503:
1.37039.9028:
1370398889:
MX11370395000:
US11370395001:
1370399012:
1370391000BWT:
1370399029BWT:
1370391000:
1370399100:
1370399456:
1370390001:
1370399999:
US11370399028:
1370395000:
1370390000:
1.37039.5001:
MX11370390001:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
関連コンテンツ
ADC製造におけるコンジュゲーション工程は、安定なリンカーを介して高活性医薬品成分(HPAPI)をmAbに結合させます。効果的なコンジュゲーションには複雑な決断が必要ですが、このページでは成功を確実にするためのサービスや製品を紹介します。
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.