Merck
1.00232
SAFC
Sodium hydroxide solution
10%, EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352306
product name
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
形状
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
詳細
EMPROVE® EXPERT
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1