詳細
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
liquid
自己発火温度
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
濃度
36.5-38% (iodometric)
37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
転移温度
flash point 62 °C (Formaldehyde)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
詳細
アプリケーション
関連事項
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1040022500:
1040020000:
CO1E1040021000:
1040029187:
1040022507:
CO1E1040022500:
1040029950:
1040029180:
1040029025:
1040029200:
1040029027:
1040021000:
1.04002.2500DISC:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。