Merck
15512
Sigma-Aldrich
ホルムアルデヒド 溶液
meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
別名:
ホルマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥9,410
2.5 L
¥16,300
5 L
¥26,000
25 KG
お問い合わせ
¥9,410
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥9,410
2.5 L
¥16,300
5 L
¥26,000
25 KG
お問い合わせ
About This Item
化学式:
HCHO
CAS番号:
分子量:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
eCl@ss:
39021101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥9,410
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
1.03 (vs air)
品質水準
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
自己発火温度
572 °F
品質
meets analytical specification of USP
含みます
9.0-15.0% methanol as stabilizer (GC)
濃度
≥34.5 wt. %
25-50%
不純物
acidic reac. substances, complies
residual solvents, complies
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
corresponds for identity
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアルデヒド溶液市販のホルムアルデヒト溶液は37%のホルムアルデヒドと8~10%のメタノールを含む水溶液です。ホルムアルデヒト溶液は触媒量のランタニドトリフレートを添加することで活性化することができます。この活性化ホルムアルデヒドはシリルエノールエーテルの円滑なヒドロキシメチル化反応に使用されました。[1]ホルムアルデヒド溶液は、シリルエノールエーテルと反応して対応するヒドロキシメチル化付加物を高収率で生成します。[2]
アプリケーション
ホルムアルデヒド溶液は、大気中ホルムアルデヒドを検出する高感度かつ選択性の試薬が封入された透明なゾル-ゲルを開発するためのホルムアルデヒド保存溶液の調製に使用されました。[3]ホルムアルデヒド溶液は様々な形状と様々な粒子サイズを有するナノ結晶性金属(Cu、Hg、Zn、Bi、Pb)スルフィドの調製に使用することができます。[4]
その他情報
カタログ番号15512-4X2.5L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル15512-2.5L-Rをご注文ください。
カタログ番号15512-6X1L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル15512-1L-Rをご注文ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15512JP-6X1L-R:4548173248936
15512-1L-R:4548173248844
15512JP-4X2.5L-R:4548173248929
15512-4X5L-R:4548173248882
15512-4X2.5L-R:4548173248875
15512-BULK-R:
15512-2.5L-R:4548173248851
15512-25KG-R:4548173248868
15512-144X2.5L-R:4548173248837
15512-60KG-R:4548173248905
15512-5L-R:4548173248899
15512-6X1L-R:4548173248912
15512-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Microwave synthesis of nanocrystalline metal sulfides in formaldehyde solution.
Liao X-H, et al.
Materials Science and Engineering, B, 85(1), 85-89 (2001)
Lanthanide Trifluoromethanesulfonates as Stable Lewis Acids in Aqueous Media. Yb (OTf)3 Catalyzed Hydroxymethylation Reaction of Silyl Enol Ethers with Commercial Formaldehyde Solution.
Kobayashi S.
Chemistry Letters (Jpn), 12, 2187-2190 (1991)
Lanthanide triflates as water-tolerant Lewis acids. Activation of commercial formaldehyde solution and use in the aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes in aqueous media.
Kobayashi S and Hachiya I.
The Journal of Organic Chemistry, 59(13), 3590-3596 (1994)
Opas Bunkoed et al.
Analytica chimica acta, 659(1-2), 251-257 (2010-01-28)
We report the development of transparent sol-gels with entrapped sensitive and selective reagents for the detection of formaldehyde. The sampling method is based on the adsorption of formaldehyde from the air and reaction with beta-diketones (for example acetylacetone) in a
Cindy S Ma et al.
The Journal of experimental medicine, 205(7), 1551-1557 (2008-07-02)
Hyper-immunoglobulin E syndrome (HIES) is a primary immune deficiency characterized by abnormal and devastating susceptibility to a narrow spectrum of infections, most commonly Staphylococcus aureus and Candida albicans. Recent investigations have identified mutations in STAT3 in the majority of HIES
質問
  1. What is the storage conditions of Formaldehyde solution 15512-1L-R STBL0225
    1 回答
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, and the Safety Data Sheet (SDS).