Merck
1.03000
SAFC
Triacetin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
医薬品製造
別名:
Triacetin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O6
CAS番号:
分子量:
218.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-051-9
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C
expl. lim.
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
258 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
転移温度
flash point 138 °C
溶解性
64 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Triacetin is used as solvent in liquid formulations and plasticizer in film coatings.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1030000000:
1.03000.9010A:
1030009170:
1.03000.9010:
CO1E1030001000:
1030009999:
CO1E1030009010:
1030009010:
1030009025BWT:
CO1E1030009025:
1030001000:
1030009025:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。