Merck
W200700
Sigma-Aldrich
トリアセチン
99%, FCC, FG
別名:
1,2,3-トリアセチルグリセロール, 1,2,3-トリアセトキシプロパン, グリセリルトリアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥8,360
10 KG
¥23,800
25 KG
¥52,500
¥8,360
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥8,360
10 KG
¥23,800
25 KG
¥52,500
About This Item
化学式:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS番号:
分子量:
218.20
FEMA番号:
2007
Beilstein:
1792353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
E番号:
E 1518
NACRES:
NA.21
¥8,360
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1901
蒸気密度
7.52 (vs air)
アッセイ
99%
自己発火温度
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
屈折率
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
clean
SMILES記法
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリアセチンは、[1]パパイア内に自然に発生する[2]グリセリンと酢酸のトリエステルです。主にアイスクリーム、ノンアルコール飲料、および焼いた食品の合成香料として使われます。[3]
アプリケーション
  • リチウムイオン電池用の、グリセロールトリアセテートベースの難燃性高温電解質:この論文では、リチウムイオン電池における難燃性および高温安定電解質成分としてのトリアセチンの使用に焦点を当て、安全性と効率性を向上させています(Wu X et al., 2024)。
  • ポリビニルアルコール系システムの熱溶融押出加工における加工性にとって重要な熱、レオロジー、機械的パラメータの相互作用の理解:熱溶融押出加工におけるポリビニルアルコールの加工性に対するトリアセチンの影響について調査し、熱的および機械的特性を修正する可塑剤としての役割に焦点を当てています(Hess F et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W200700-25KG-K:
W200700-VAR-K:
W200700-SAMPLE:
W200700-1KG:
W200700-SAMPLE-K:
W200700-1KG-K:
W200700-1DRUM-K:
W200700-10KG-K:
W200700-25KG:
W200700-10KG:
W200700-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2822-2822 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 542-542 (1971)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Hui Liu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(5), 1783-1793 (2012-02-10)
Although injectable depot-forming solutions have been commercialized, the factors that influence the overall release kinetics from such systems are still not fully understood. In this work, we address the effect of cosolvent on the issue of excessive burst release of
Huayin Pu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(10), 5738-5745 (2011-04-26)
An oral colon-targeting controlled release system based on resistant starch acetate (RSA) as a film-coating material was developed. The RSA was successfully synthesized, and its digestion resistibility could be improved by increasing the degree of substitution (DS), which was favorable