Merck
1.02536
Supelco
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(NO3)2 · 6 H2O
CAS番号:
分子量:
291.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-402-1
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (potentiometry)
フォーム
solid
有効性
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
57 °C
密度
1.87 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Solution in water: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate): ≤ 0.2 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3