グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-101.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate)
≤0.3% Free acid (as HNO3)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
47 °C
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Fe+3].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.3HNO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;3*(H,2,3,4);9*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;
InChI Key
MUSSTCMSWRZDLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
アナリシスノート
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Free acid (as HNO₃): ≤ 0.3 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfate): ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体