認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
有効性
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1020649999:
1020640000:
MX11020641000:
1020649501:
1020641001:
1020645000:
1020649029:
1020649500:
1020649028:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。