Merck
795445
Sigma-Aldrich
炭酸カルシウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥3,300
500 G
¥4,440
1 KG
¥34,500
2.5 KG
¥68,400
¥3,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥3,300
500 G
¥4,440
1 KG
¥34,500
2.5 KG
¥68,400
About This Item
化学式:
CaCO3
CAS番号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥3,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base
≤0.005% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
溶解性
H2O: insoluble
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.02%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.1%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸カルシウムは、一部の有機変換において固体塩基触媒としてよく使用される無機化合物です。酸捕捉剤および酸感受性化合物の安定化剤としても使用されます。また、CaCO3は用途が広いため、プラスチックおよびエラストマー用途で最も広く使用されている添加剤です。
アプリケーション
  • 分光光度分析: クロモトロピック酸二ナトリウム塩二水和物は、金属イオンを検出および定量するための分光光度法で使用されます。研究では、トリウムなどの金属イオンと安定した錯体を形成し、分光光度計で分析する効果があることが示されています。このアプリケーションは、金属汚染物質の環境および産業モニタリングに不可欠です(Issa et al., International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2022)。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
  • エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
795445-1KG:
795445-500G:
795445-2.5KG:
795445-100G:
795445-BULK:
795445-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
質問
  1. What is the size of the calcium carbonate particles? What are the minerals and what are their contents in calcium carbonate?
    1 回答
    1. The particle size for this product is not determined. The trace analysis of this product is reported in the lot specific Certificate of Analysis. A sample or lot specific Certificate may be accessed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/795445#product-documentation.