Merck
398101
Sigma-Aldrich
炭酸カルシウム
ACS reagent, chelometric standard, 99.95-100.05% dry basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCO3
CAS番号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
chelometric standard
品質水準
アッセイ
99.95-100.05% dry basis
形状
powder
不純物
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
溶解性
dilute HCl: 6.7%
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
炭酸カルシウムは、貝殻や海洋動物の骨格で広く確認されるカルシウム塩です。 幅広いアプリケーションを持つ安価、無毒、かつ入手しやすい試薬です。
アプリケーション
炭酸カルシウムは以下の用途で使用される可能性があります:
  • 多孔質セラミックスの作製のための孔生成剤として。
  • EDTA溶液の標準化のためのキレートスタンダード(標準物質)として。
  • 石炭フライアッシュ(CFA)のマイクロ波誘発熱活性化によるアルミニウムの抽出。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
398101-VAR:
398101-1KG:
398101-100G:
398101-500G:
398101-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Denis Gebauer et al.
Nanoscale, 3(9), 3563-3566 (2011-08-19)
Nanocellulose hybrids are promising candidates for biodegradable multifunctional materials. Hybrids of nanocrystalline cellulose (NCC) and amorphous calcium carbonate (ACC) nanoparticles were obtained through a facile chemical approach over a wide range of compositions. Controlling the interactions between NCC and ACC
Calcium carbonate nanoparticles as cancer drug delivery system.
Maleki Dizaj S, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 12(10) (2015)
Opposite particle size effect on amorphous calcium carbonate crystallization in water and during heating in air.
Zou Z, et al.
Chemistry of Materials, 27(12), 4237-4246 (2015)
Aluminum release from microwave-assisted reaction of coal fly ash with calcium carbonate.
Zhang ZY, et al.
Fuel Processing Technology, 134, 303-309 (2015)
Permeability of porous ceramic based on calcium carbonate as pore generating agent.
Sim?o L, et al.
Ceramics International, 41(3), 4782-4788 (2015)