製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (EDTA titration)
形状
powder
pH
8
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
炭酸カルシウムは貝殻や海洋動物の骨格などに広く存在するカルシウム塩です。 安価で毒性を持たず、入手も容易な試薬であり、CO2の取り込みや地下水に含まれる重金属やヒ素の抽出を含む広い範囲で応用されています。 炭酸カルシウム結晶は3種類の異なる形態で存在します(方解石、霰石、バテライト)。 炭酸カルシウムの、非等温条件下での熱分解反応が研究されています。
アプリケーション
炭酸カルシウムは以下の用途で使用される可能性があります:
- 多孔質セラミックスの作製のための孔生成剤として。
- EDTA溶液の標準化のためのキレートスタンダード(標準物質)として。
- 石炭フライアッシュ(CFA)のマイクロ波誘発熱活性化によるアルミニウムの抽出。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
C6763-100G:
C6763-500G:
C6763-BULK:
C6763-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetics of calcium carbonate decomposition.
Chemical Engineering & Technology, 19(4), 373-377 (1996)
Permeability of porous ceramic based on calcium carbonate as pore generating agent.
Ceramics International, 41(3), 4782-4788 (2015)
Handbook of Water and Wastewater Analysis, 247-248 (2007)
Polymorphs calcium carbonate on temperature reaction.
AIP Conference Proceedings, 1614(1) (2014)
Opposite particle size effect on amorphous calcium carbonate crystallization in water and during heating in air.
Chemistry of Materials, 27(12), 4237-4246 (2015)