101569
1.01569
1 of 10
Supelco
1.01596
Chemizorb® OH⁻
1.12576
Chemizorb® Hg
1.01568
Chemizorb® Granules
396613
水銀吸着キット
634506
Mercsorb®水銀回収キット
Sigma-Aldrich
309818
Mercurisorb™
1.02051
Chemizorb® Powder
P0290
フェノールレッド 溶液
1.05175
Hematoxylin solution modified acc. to Gill II
1.19899
Nitrite standard solution
200
powder
<63 μm
15-25°C
ろ過助剤・ろ材
ラボの安全性
吸収剤・吸着剤
漏出液の吸収
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 2
キットコンポーネントの情報を参照してください
製品番号
ロット番号・バッチ番号