詳細
キットは、流出した水銀のすべての清掃段階を処理するように設計されています。水銀の毒性や危険性を軽減するように設計された化学薬品は含まれていません。1回限りの使用のみ。
内容:
内容:
- アマルガム化粉末
- 指標粉末
- 蒸気抑制器、シェーカーボトル
- 吸引ビン
- 廃棄物収集ボトル
- スパチュラ付き混合タブ
- 化学スポンジ
- ニトリル手袋
- 廃棄バッグとツイストタイ
- 塵取り
法的情報
Mercsorb is a registered trademark of NPS Corp.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3