Merck
28312-U
Supelco
Carbotrap® 217
greener alternative
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,100
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,100
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
glass TD tube
品質水準
認証
EPA TO-17
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
製品種目
Carbotrap®
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Carbotrap® 217 (Packed with Carbotrap B and Carboxen-1000)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve (CMS)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
28312-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)