product name
エタノール, EMSURE® Reag. Ph Eur
グレード
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
92.6-95.2% (m/m)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
有効性
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
95.1-96.9 % (v/v)
蒸発残留物質
≤25 mg/L
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 17 °C
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
Assay (V/V): 95.1 - 96.9 %
Identity (IR): conforms
Appearance: conforms
Acidity or alkalinity: conforms
Density (d 20 °C/20 °C): 0.805 - 0.812
Boiling point: 78 - 79 °C
Absorption: conforms
Volatile impurities (GC): conforms
Evaporation residue: ≤ 25 mg/l
脚注
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).