Merck
03-0155-00
Millipore
SMC®ヒトインターロイキン6(IL-6)高感度イムノアッセイキット
for quantification of IL-6 in human serum and plasma.
別名:
B-cell stimulatory factor 2 immunoassay kit, IL 6 immunoassay kit, IL-6 Single Molecule Counting Kit, IL-6 ultra-sensitive immunoassay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
交差性
human
メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.08 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=6)
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
詳細
T細胞とマクロファージによって分泌されるインターロイキン6(IL-6)は、炎症性サイトカインと抗炎症ミオカインの両方として機能します。 この機能には、感染中の免疫反応刺激、自己免疫発熱の誘導、感染性および非感染性疾患、急性期反応の刺激、T細胞の分化、B細胞の増殖と分化、血液細胞の発生に加えて、破骨細胞と骨粗しょう症の活性化、および炎症における血管成長と血管透過性を高める血管内皮増殖因子(VEFG)の分泌などが含まれます。 IL-6は、感染、傷害、および炎症に対する短期的防御にとって重要ですが、IL-6の異常調節は疾患の原因となります。
IL-6は、糖尿病、狼瘡、多発性骨髄腫、関節リウマチや、前立腺がんおよび膵臓がんを含む一部のがんなどの疾患の研究にとって重要です。 IL-6の欠乏は免疫活性化とIgA抗体に影響を及ぼすおそれがあるのに対し、IL-6の過剰発現は免疫の不均衡を引き起こして自己免疫病態を招くことがあります。
特異性
IL-6は非ヒト霊長類(アカゲザルおよびカニクイザル)で検出できましたが、アッセイはこれらの動物種に関してバリデーションされていません。
アプリケーション
SMCヒトインターロイキン6(IL-6)高感度イムノアッセイキットは、1分子カウント(SMC®)技術の感度によりヒト血清および血漿中IL-6の卓越した定量性能を実現しています。
この新しい効率的なキットは、従来のIL-6キット、#03-0089-01と同じ性能を維持しながら、以下の機能が改善されています:
•サンプル調製および培養のオプションが改善されています
• 標準物質の凍結乾燥により単一条件でのキット保存が可能になります
• 終夜培養を使用できます
• 自動化への対応のために試薬が増量されています
• SMCxPRO®とErennaの両方での実行がバリデーションされています
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症性疾患
免疫応答
自己免疫疾患
構成
アッセイバッファー
ヒトIL-6ビーズ
標準希釈液
ヒトIL-6検出抗体
ヒトIL-6標準物質
10X洗浄バッファー
バッファーD
溶出バッファーB
規格
107%の平均回収率と90~114%の範囲で添加された最低5サンプル。
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Carolyne Pimentel Rosado et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 46(12), 1469-1475 (2021-07-01)
This study evaluated the effect of green banana flour (GBF) consumption on obesity-related conditions in mice fed high-fat diets. GBF was prepared using stage 1 green banana pulp, which was dehydrated and milled. Mice were fed a control diet (n =
関連コンテンツ
Reduce sources of error and variability in sensitive methods to quantify biomarkers by automating the SMC® immunoassay workflow with the Hamilton Microlab® STARlet liquid handling workstation.
SMC®イムノアッセイワークフローをHamilton Microlab™ STARletリキッドハンドリングワークステーションで自動化することにより、高感度なバイオマーカー定量法におけるエラーとばらつきの原因を低減できます。
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Th1/Th2細胞やTh17細胞などからの存在量の少ないサイトカインを正確に特性解析するために、SMC® テクノロジーと併せて高感度イムノアッセイを利用できます。
すべて表示