Merck
T-072
Supelco
Tadalafil solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥23,700
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥23,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19N3O4
CAS番号:
分子量:
389.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N(C)CC(N2[C@H](C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C5=C(C(C=CC=C6)=C6N5)C[C@@]21[H])=O
InChI
1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
InChI Key
WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
遺伝子情報
human ... PDE5A(8654)
関連するカテゴリー
詳細
Tadalafil is an erectile-dysfunction drug marketed under the trade name Cialis®. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in numerous testing applications such as clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or calibrator preparation.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Cialis is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-072-CC:
T-072-1ML:4548173318998
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)