特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
(±)-CP 47, 497
(±)-CP 47, 497 C8 Homologue
HU-211
JWH-200
JWH-250
包装
ampule of 1.0 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
濃度
100 μg/mL each component in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
法的情報
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-038-1ML:
S-038-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ