Merck
S-041
Supelco
Spice Cannabinoid Mix 2 solution
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品S-041は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
AM2201
JWH-019
JWH-081
JWH-122
包装
ampule of 1.0 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
濃度
100 μg/mL each component in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
A certified multi-component solution mix of Spice cannabinoids JWH-019, JWH-122, JWH-081, and AM-2201. Cases of abuse for these four Spice cannabinoids, similar in structure to JWH-018 and JWH-073, have been observed across the US from California and Texas to Pennsylvania and Missouri. This certified solution mix is suitable for GC/MS and LC/MS applications in forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-041-CC:
S-041-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)