Merck
S-043
Supelco
JWH-019 6-Hydroxyhexyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
JWH-019 6-Hydroxyhexyl metabolite solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥37,800
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥37,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H25NO2
CAS番号:
分子量:
371.47
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCCCCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25NO2/c27-17-8-2-1-7-16-26-18-23(21-13-5-6-15-24(21)26)25(28)22-14-9-11-19-10-3-4-12-20(19)22/h3-6,9-15,18,27H,1-2,7-8,16-17H2
InChI Key
LBVZVDUWOZUDJT-UHFFFAOYSA-N
詳細
JWH-019 6-Hydroxyhexyl metabolite is a major urinary metabolite of JWH-019, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This biomarker is also referred to as the omega hydroxy metabolite of JWH-019 since the hydroxy group is located at the terminal position of the N-hexyl side chain.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
S-043-CC:
S-043-CHK:
S-043-1ML:4548173339672
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)