特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(C4=C5C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C4)N([C@H]6CCC(NC6=O)=O)C5=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3
InChI Key
AYXYPKUFHZROOJ-WFGJKAKNSA-N
アプリケーション
- Pregabalin-D₆ in Therapeutic Drug Monitoring: Pregabalin-D₆ serves as a crucial analytical standard in therapeutic drug monitoring using mass spectrometry, enhancing the precision of quantifying new-generation antiseizure medications among epilepsy patients (Kim et al., 2024).
- Multi-Component LC-MS/MS Analysis: Utilizing Pregabalin-D₆ as an internal standard, a multicomponent LC-MS/MS method was developed for drugs of abuse testing, showcasing its utility in comprehensive bioanalytical assays (Guterstam et al., 2024).
- Comprehensive Drug Class Screening: The use of Pregabalin-D₆ in the determination of various drug classes in whole blood exemplifies its role in complex toxicological screenings using LC-MS/MS, facilitating accurate metabolic studies (Jørgenrud et al., 2021).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-096-CC:
P-096-1ML:
試験成績書(COA)