安全性情報
A-050
Supelco
Amine Mixture-6 solution
250 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
(±)-Amphetamine
MDA
(±)-MDEA
(±)-MDMA
(±)-Methamphetamine
Phentermine
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIA/IIB (Portugal)
濃度
250 μg/mL each component in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
A multi-component mix containing amphetamine and phenethylamine class drugs MDEA, MDMA, methamphetamine, amphetamine, MDA and phenetermine. These illicit drugs have stimulant, psychedelic and hallucinogenic effects.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
A-050-1ML:
A-050-CC:
試験成績書(COA)