Merck
S-026
Supelco
(±)-Sertraline-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-Sertraline-D₃ Hydrochloride Standard Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥34,600
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥34,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D3H14Cl2N · HCl
分子量:
345.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC([2H])([2H])[2H])CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1/i1D3;
InChI Key
BLFQGGGGFNSJKA-FEGLBNOFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Sertraline, marketed as the brand drug Zoloft®, is an SSRI antidepressant used in the treatment of major depression as well as obsessive-compulsive, panic, and social anxiety disorders. This new internal standard is suitable for the quantitation of sertraline in biological samples using LC/MS or GC/MS applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
S-026-CC:
S-026-1ML:4548173312972
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1