特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CN)(CC(O)=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI Key
UGJMXCAKCUNAIE-YXALHFAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アルコール使用障害での再利用: 神経障害性疼痛によく使用されるガバペンチンは、アルコール使用障害の治療における再利用が検討されており、代替治療アプリケーションでの可能性を示しています(Aubin, 2024)。
- 環境影響評価: ガバペンチンの環境研究、特にサンゴ中の医薬品の検出における使用は、環境科学と汚染モニタリングにおけるその役割を示しています(Becchi et al., 2024)。
- てんかん研究: ガバペンチンはてんかんの細胞モデルに適用され、てんかん治療の進歩に不可欠な神経機能とチャネル活動の回復におけるその有効性を強調しています(Krüger and Lerche, 2024)。
- 医薬品サプライチェーンの分析: ガバペンチンを含む抗てんかん薬のサプライチェーンに関する研究は、医療政策と管理に関連する流通と入手可能性の問題に関する洞察を提供します(Javarayee et al., 2024)。
- 歯科用途: ガバペンチンは、歯科診療でよく見られる痛みを伴う外傷後三叉神経障害の管理に使用され、歯科疼痛管理におけるその重要性が強調されています(Lebel et al., 2024)。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G-901-CC:
G-901-1ML:4548173355986
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック